EP4960839000
Eppendorf® Bottle Thread Adapter
from GL 45 to GL 38, ETFE
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
ETFE
Właściwości
from GL 45 to GL 38
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4960839000
Opis ogólny
Dozowniki Eppendorf są przeznaczone do butelek z gwintem 45 mm. W przypadku innych gwintów butelek można użyć adaptera gwintu. Średnica adaptera gwintu jest nadrukowana na adapterze. Jeśli gwint butelki jest mniejszy niż 32 mm, należy użyć drugiego adaptera. Jeśli potrzebny jest adapter gwintu o wyższej odporności na chemikalia, należy użyć adaptera PTFE/ETFE.
Zastosowanie
Podłączanie dozowników Eppendorf do butelek z gwintem szyjki innym niż 45 mm.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)