Kluczowe dokumenty
EP4960824003
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Discharge Tube Spiral
for Eppendorf® Varispenser® and Varispenser® plus 2.5 mL/5 mL/10 mL, L 80 cm, volume 2.5-10 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.02
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4960824003 (Global)
Długość
80 cm
pojemność
2.5-10 mL
Zastosowanie
Liquid handling
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Varispenser is a registered trademark of Eppendorf AG