EP4922603001
Eppendorf® Reference 2 lower part
8-channel, lower part with separate serial number, yellow, size 10-100 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Właściwości
8-channel
lower part with separate serial number
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4922603001
rozmiar
10-100 μL
kolor
yellow
Opis ogólny
Nazwa Reference oznacza niezwykłą precyzję i dokładność, długą żywotność i ergonomiczną konstrukcję. Nowy model Reference 2 może pochwalić się tymi sprawdzonymi cechami w połączeniu z najnowocześniejszą technologią, dzięki czemu jest niezawodnym partnerem dla Ciebie i Twojej pracy. Oszczędzająca czas obsługa jednym przyciskiem jest bezkonkurencyjna w nowych wersjach wielokanałowych.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)