Kluczowe dokumenty
EP4861000793
Eppendorf®Xplorer® Plus
24-channel, adjustable, tip volume 5-100 μL, light yellow
Synonim(y):
Eppendorf Xplorer, Xplorer Plus
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
wejście AC/DC
, universal plug set
Właściwości
adjustable
24-channel
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 4861000793
pojemność końcówki
5-100 μL
moc baterii
lithium
kolor
light yellow
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
<UL><LI>Wielofunkcyjne pokrętło z funkcjami góra-dół</LI><LI>Pokrętło wyboru dla szybkiego i łatwego wyboru funkcji</LI><LI>Samoobjaśniający się kolorowy wyświetlacz bez podmenu i z ergonomicznym kątem dla optymalnej czytelności w każdej pozycji<</LI><LI>Sprężynowy stożek końcówki dla wszystkich pipet do 1000 μL dla minimalnych sił mocowania końcówki pomaga zmniejszyć naprężenia</LI><LI>Wydajny akumulator zapewniający do 8 godzin pracy bez konieczności ładowania</LI><LI>Oddzielne gniazdo zasilania: Praca może być kontynuowana podczas ładowania</LI><LI>Dostosowanie do warunków zewnętrznych (np. wysokość geograficzna, ciecze o dużej gęstości)</LI><LI>Dolna część pipety może być sterylizowana w autoklawie w celu zapewnienia odkażania</LI><LI>9 różnych języków: Chiński, Holenderski, Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Japoński, Portugalski i Hiszpański</LI><LI>Xplorer plus only: Indywidualne programowanie, stałe ustawienia głośności, ochrona hasłem, włącznik/wyłącznik, dodatkowe aplikacje, wyświetlanie interwałów serwisowych</LI></UL>.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)