Kluczowe dokumenty
EP022822136
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-16-20, non aerosol tight, (16 x 6.5/10.0 mL flat-bottom tubes)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold 16 x 20x42 - 55 mm tubes
to hold 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022822136 (NA)
metody
centrifugation: suitable
pojemność
(16 x 6.5/10.0 mL flat-bottom tubes)
kompatybilność
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wybór rotorów do strzykawek Eppendorf Vacufuge Plus.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)