Kluczowe dokumenty
EP022822080
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-72-8, non aerosol tight, to hold, 72 x 0.5 mL reaction vessels
About This Item
Kod UNSPSC:
41103909
Właściwości
to hold 72 x 0.5 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022822080 (NA)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG