EP022654144
Lid for Eppendorf® FA-45-24-11 Kit Rotor
aerosol-tight, 5430/5430R, aluminum
About This Item
Polecane produkty
Materiały
aluminum
Właściwości
aerosol-tight
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022654144
kompatybilność
5430/5430R
FA-45-24-11
Opis ogólny
Rotor lid for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight, aluminum, for Centrifuge 5430/5430R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)