Kluczowe dokumenty
EP022639561
Buckets for Eppendorf® A-4-38 Rotor
rectangular, capacity 90 mL, pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103910
Materiały
aluminum
rectangular
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639561
pojemność
90 mL
kompatybilność
for analyte group A-4-38
Opis ogólny
Zapasowy kubełek prostokątny 90 ml do rotora A-4-38
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)