EP022639200
Eppendorf® Adapter
to hold, 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
Polecane produkty
Materiały
POM
Właściwości
to hold 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 022639200
kompatybilność
Rotor A-4-38
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter na 2 probówki stożkowe 15 mL, 17,2 mm × 121 mm, do okrągłego wiadra 100 mL w rotorze A-4-38, 2 szt.
- do okrągłego wiaderka o pojemności 100 ml w rotorze A-4-38
- Należy pamiętać, że ten adapter nie jest kompatybilny z aerozoloszczelnymi nasadkami tego rotora.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)