Kluczowe dokumenty
EP0030625307
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
white polypropylene, V-bottom clear wells, PCR clean, pkg of 240 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Materiały
V-bottom clear wells
white polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 240 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030625307
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
Opis ogólny
Zmaksymalizuj odzyskiwanie próbek dzięki płytkom Eppendorf LoBind. Płytki Eppendorf LoBind zostały zaprojektowane z wykorzystaniem specjalnej dwuskładnikowej mieszanki polimerów, która tworzy hydrofilową powierzchnię zapewniającą optymalne tempo odzyskiwania próbek. Płytki te są specjalnie zaprojektowane do badań lub wrażliwych metod testowania, gdzie zapewniają doskonałe wyniki dzięki mniejszemu wiązaniu próbki z powierzchnią płytki.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)