EP0030624300
Eppendorf® Lobind Microplate 384/V-PP, 384 wells
white polypropylene, V-bottom clear wells, PCR clean, pkg of 80 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
V-bottom clear wells
white polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030624300
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
Opis ogólny
"Eppendorf" Lobind Microplate 384/V-PP to białkowa płytka Lobind z 384 dołkami. Funkcja Lobind mikropłytek pomaga w utrzymaniu jakości próbki i zapewnia maksymalny odzysk próbek. Płytki te są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, takich jak przechowywanie i przygotowywanie próbek.
Zmaksymalizuj odzyskiwanie próbek dzięki płytkom Eppendorf LoBind. Płytki Eppendorf LoBind zostały zaprojektowane z wykorzystaniem specjalnej dwuskładnikowej mieszanki polimerów, która tworzy hydrofilową powierzchnię zapewniającą optymalne tempo odzyskiwania próbek. Płytki te są specjalnie zaprojektowane do badań lub wrażliwych metod testowania, gdzie zapewniają doskonałe wyniki dzięki mniejszemu wiązaniu próbki z powierzchnią płytki.
Zastosowanie
Mikropłytki "Eppendorf" Lobind są odpowiednie do:
- Przygotowywania lub przechowywania próbek białek, peptydów lub przeciwciał
- Testów enzymatycznych - hydrofilowa powierzchnia zmniejsza denaturację enzymów, gdy napotykają one wewnętrzną ściankę probówki
- Zapobieganie utracie próbek podczas przechowywania roztworów podstawowych wirusów
- Przechowywanie zawiesin komórkowych
- Przygotowanie próbek w toksykologii
Cechy i korzyści
- Mikropłytka Lobind [TM="Eppendorf"] jest pozbawiona powłok powierzchniowych, aby zminimalizować zakłócenia próbki.
- Zapewnia maksymalny odzysk próbki poprzez znaczne zmniejszenie wiązania próbki z powierzchnią.
- Podniesione krawędzie dołków i gładka powierzchnia zapewniają bezpieczne uszczelnienie płytek.
- Zoptymalizowana geometria studzienek [TM="RecoverMax"] minimalizuje pozostałą objętość i zapewnia płynne mieszanie.
- Charakterystyczna matryca [TM="OptiTrack"] zapewnia szybszą identyfikację próbek i redukuje błędy pipetowania.
- Wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR (PCR clean).
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)