EP0030601807
Eppendorf® Microplate 96/U-PP, 96 wells
white polypropylene, round bottom black wells, PCR clean, pkg of 80 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
Materiały
round bottom black wells
white polypropylene
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030601807
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
Opis ogólny
- 632 96-dołkowe białe mikropłytki polipropylenowe ułatwiają procedurę pipetowania oraz pomagają kontrolować i odzyskiwać próbki za pomocą mikropłytki polipropylenowej.
- Łatwa do odczytania alfanumeryczna etykieta matrycy 10349 na każdej płytce niewiarygodnie ułatwia identyfikację poszczególnych dołków, przyspiesza proces napełniania i znacznie zmniejsza ryzyko błędów.
- Wysoka przejrzystość jest wyjątkowa i zapewnia, że zawsze można szybko zlokalizować próbki.
- Mikropłytki są również dostępne z materiałem Eppendorf LoBind zapewniającym maksymalny odzysk próbki, gdy dostępna jest tylko ograniczona ilość materiału.
Łatwe pipetowanie, sprawdzanie i odzyskiwanie próbek dzięki okrągłodennym mikropłytkom Eppendorf. Łatwa do odczytania alfanumeryczna etykieta OptiTrack do identyfikacji każdego dołka przyspiesza napełnianie i znacznie zmniejsza ryzyko błędów pipetowania.
Zastosowanie
- Przechowywanie i przygotowanie próbek.
- Testy wymagające wysokiej odporności na temperaturę lub rozpuszczalniki Badanie przesiewowe składników aktywnych.
- Chemia kombinatoryczna.
- Przechowywanie cDNA lub banków genomowych.
- Analiza białek.
- Genotypowanie.
- Przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów.
- Przygotowanie lizatów tkankowych i roślinnych.
- przechowywanie i przygotowywanie próbek testy wymagające wysokiej odporności na temperaturę lub rozpuszczalniki
- badania przesiewowe składników aktywnych
- chemia kombinatoryczna
- przechowywanie banków cDNA lub genomowych
- analiza białek
- genotypowanie
- przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów
- przygotowanie lizatów tkankowych i roślinnych
Cechy i korzyści
- Niezrównany, przezroczysty polipropylen (PP) zapewniający lepszą widoczność próbki.
- 10349 Matrix: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście.
- 10351 Konstrukcja studzienek: Zoptymalizowana geometria studzienek zapewniająca minimalną pozostałą objętość i doskonałe właściwości mieszania.
- Podniesione krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne zamykanie, nawet w przypadku zgrzewania.
- 10339: wyjątkowa stabilność wirowania do 6000 × g.
- Polipropylen gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.
- Wyprodukowane bez środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne.
- Gwarantowana funkcjonalność od -86 °C do 100 °C.
- Możliwość autoklawowania (121 °C, 20 min).
- Mikropłytki Eppendorf składają się z polipropylenowych studzienek, które poprawiają widoczność próbek. Ponadto polipropylen zapewnia również odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i wysokie temperatury.
- Podniesiona krawędź dołka i gładka powierzchnia ułatwiają bezpieczne uszczelnienie.
- Mikropłytki Eppendorf mogą wytrzymać siły odśrodkowe do sześciu tysięcy razy większe od siły grawitacji.
- Funkcja matrycy OptiTrack umożliwia szybszą identyfikację dołków i redukuje błędy pipetowania.
- Zoptymalizowana geometria dołka RecoverMax minimalizuje pozostałą objętość i zapewnia płynne mieszanie.
- Mikropłytki Eppendorf działają wydajnie w szerokim zakresie temperatur, od -86 °C do 100 °C.
- Mikropłytki można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C przez 20 minut.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
RecoverMax is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)