EP0030501349
Eppendorf® Deepwell plates, standard, 96 wells
blue plate, conical bottom colorless wells, capacity 2000 μL, pkg of 20 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blue plate
conical bottom colorless wells
polycarbonate
sterylność
sterile; autoclaved
opakowanie
pkg of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030501349
dostępność
available only in (India)
metody
PCR: suitable
pojemność
2000 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
2 mL
Opis ogólny
- Płytki632 Deepwell, standardowe, 96-dołkowe to wysokowydajne płytki do wszystkich zastosowań ręcznych i zautomatyzowanych - od przechowywania próbek w temperaturze -86 °C do denaturacji DNA w temperaturze 100 °C.
- Wykonane z czystego polipropylenu (PP), płytki te oferują innowacyjne funkcje: większą niezawodność, wydajność i stabilność.
- Płytki są dostępne z białym, żółtym, zielonym lub niebieskim obramowaniem. Aby ułatwić identyfikację dołków, na obramowaniu wygrawerowano laserowo alfanumeryczną etykietę o wysokim kontraście.
- Matryca 10349 pozwala na znalezienie próbki do 30% szybciej przy jednoczesnym zmniejszeniu błędów pipetowania.
- Dzięki tym wszystkim zaawansowanym funkcjom, płytki te wyznaczają nowe standardy w laboratoriach.
Zastosowanie
- Przechowywanie i przygotowanie próbek.
- Hodowla bakterii i drożdży, izolacja DNA i RNA z wysoką wydajnością.
- Przechowywanie cDNA lub banków genomowych.
- Przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów.
- Analiza białek.
- Przechowywanie cennych próbek białek i DNA w płytkach Eppendorf LoBind.
- Oczyszczanie plazmidów z wysoką wydajnością.
- Tworzenie serii rozcieńczeń.
- Przechowywanie i przygotowanie próbek Hodowla bakterii i drożdży
- Wysokowydajna izolacja DNA i RNA
- Przechowywanie bibliotek cDNA lub genomowych
- Przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów
- Analiza białek Przechowywanie cennych próbek białek i DNA w płytkach Eppendorf LoBind
- Wysokowydajne oczyszczanie plazmidów Tworzenie serii rozcieńczeń
Cechy i korzyści
- 10349 Matryca: do 30% szybsza identyfikacja próbki i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście.
- 10351 konstrukcja studzienki: Zoptymalizowana geometria studzienek zapewniająca maksymalny odzysk próbki i doskonałe właściwości mieszania.
- Minimalna pozostała objętość i wysoka jednorodność pomiędzy dołkami.
- Podniesione krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne zamknięcie, nawet w przypadku zgrzewania.
- Łatwe i niezawodne układanie w stosy.
- 10339: wyjątkowa stabilność wirowania do 6000 × g dla szybszych protokołów i lepszej jakości próbek.
- Wysokiej jakości polipropylen gwarantuje wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury.
- Wyprodukowane bez środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów - materiałów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na testy biologiczne Autoklawowalne (121 °C, 20 min).
- Matryca OptiTrack: do 30% szybsze wykrywanie próbek i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście
- Konstrukcja studzienek RecoverMax: Zoptymalizowana geometria studzienek dla maksymalnego odzysku próbki i doskonałych właściwości mieszania
- g-Safe: wyjątkowa odporność na wirowanie do 6000 × g dla szybszych protokołów i lepszej jakości próbek
- Podniesione faliste krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie, nawet podczas zgrzewania na gorąco
- Możliwość łatwego i niezawodnego układania w stosy
- Minimalna objętość resztkowa i wysoka jednorodność między studzienkami
- Wysokiej jakości polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury
- Wyprodukowane bez użycia środków antyadhezyjnych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które mogą negatywnie wpływać na testy biologiczne
- Możliwość autoklawowania (121 C, 20 min)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)