EP0030501101
Eppendorf® Deepwell plates, standard, 96 wells
working volume 500 μL, conical bottom colorless wells, white plate
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki wielodołkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
conical bottom colorless wells
white plate
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030501101
dostępność
available only in (India)
metody
PCR: suitable
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
500 μL
Opis ogólny
- Płytki głębokodołkowe632 są wykonane z odpornego chemicznie polipropylenu (PP)
- Idealne do większości zastosowań ręcznych i zautomatyzowanych.
- Posiadają laserowo grawerowaną etykietę alfanumeryczną o wysokim kontraście do identyfikacji dołków.
- Matryca10349 ułatwia do 30% szybszą identyfikację próbki.
- Konstrukcja dołka10351 zapewnia zoptymalizowaną geometrię dołka, która umożliwia maksymalny odzysk próbki.
- Płytki Deepwell nie zawierają wykrywalnych środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów, dzięki czemu testy biologiczne są wolne od zanieczyszczeń.
- Możliwość autoklawowania (121°C, 20 min).
Zastosowanie
- Przechowywanie i przygotowanie próbek Hodowla bakterii i drożdży
- Wysokowydajna izolacja DNA i RNA
- Przechowywanie bibliotek cDNA lub genomowych
- Przechowywanie bibliotek siRNA lub oligonukleotydów
- Analiza białek Przechowywanie cennych próbek białek i DNA w płytkach Eppendorf LoBind
- Wysokowydajne oczyszczanie plazmidów Tworzenie serii rozcieńczeń
Cechy i korzyści
- Matryca OptiTrack: do 30% szybsze wykrywanie próbek i mniej błędów pipetowania dzięki etykietom alfanumerycznym o wysokim kontraście
- Konstrukcja studzienek RecoverMax: Zoptymalizowana geometria studzienek dla maksymalnego odzysku próbki i doskonałych właściwości mieszania
- g-Safe: wyjątkowa odporność na wirowanie do 6000 × g dla szybszych protokołów i lepszej jakości próbek
- Podniesione faliste krawędzie i gładka powierzchnia zapewniają niezawodne uszczelnienie, nawet podczas zgrzewania na gorąco
- Możliwość łatwego i niezawodnego układania w stosy
- Minimalna objętość resztkowa i wysoka jednorodność między studzienkami
- Wysokiej jakości polipropylen zapewnia wysoką odporność na chemikalia, naprężenia mechaniczne i ekstremalne temperatury
- Wyprodukowane bez użycia środków antyadhezyjnych, plastyfikatorów i biocydów - substancji, które mogą negatywnie wpływać na testy biologiczne
- Możliwość autoklawowania (121 C, 20 min)
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030501101-40EA | 4022536208138 |