EP0030131525
Eppendorf® plate lid
sterile, pkg of 80 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 80 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030131525
Cechy i korzyści
- Maty uszczelniające nadają się do wielokrotnego użytku i mogą być sterylizowane w autoklawie. Maty uszczelniające nadają się do krótkotrwałego przechowywania
- Folia termozgrzewalna i folia do ciągłego zamykania zapewniają najlepszą ochronę przed parowaniem.
- Produkty foliowe są wykonane z aluminium, mogą być przebijane i chronią próbki wrażliwe na światło.
- Produkty foliowe są przezroczyste i zapewniają ochronę przed niechcianymi przebiciami.
- Pokrywka na płytkę Eppendorf: stabilna, elastyczna ochrona próbek podczas krótkotrwałego przechowywania
- Klejone uszczelki z folii i folii do przechowywania zapewniają proste i niezawodne uszczelnienie podczas przechowywania próbek
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)