Kluczowe dokumenty
EP0030128958
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
green polypropylene plate, conical bottom colorless wells, pkg of 300 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiały
conical bottom colorless wells
green polypropylene plate
Właściwości
skirt (stackable)
opakowanie
pkg of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128958
metody
PCR: suitable
rozmiar
384 wells
maksymalna pojemność dołka
-45 μm
pojemność robocza
-40 μL
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Płytki do PCR Eppendorf "twin.tec" są przeznaczone do jednorazowych zastosowań PCR. Zawierają odporne na skręcanie poliwęglanowe ramy i polipropylenowe studzienki, które pomagają wytrzymać wysokie temperatury i zapewniają optymalny transfer ciepła. Dodatkowo, podniesione brzegi płytki dodatkowo zwiększają skuteczność uszczelnienia, tworząc bardzo bezpieczne uszczelnienie z materiałem uszczelniającym.
Zastosowanie
Płytki "Eppendorf" Twin tec PCR są odpowiednie do stosowania w:
  • Standardowy PCR
  • PCR w czasie rzeczywistym
  • PCR o wysokiej wydajności
  • Obsługa próbek o małej objętości
Cechy i korzyści
  • Płytki PCR zapewniają łatwą identyfikację i śledzenie próbek dzięki alfanumerycznym odniesieniom do siatki.
  • Podniesione brzegi studzienek umożliwiają skuteczne uszczelnienie przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego.
  • Certyfikowane jako wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i inhibitorów PCR.
  • Dostępne są opcje kodów kreskowych do wygodnego zarządzania próbkami.
  • Płytki te są dobrze przystosowane do użytku z większością popularnych termocyklerów 384-dołkowych i mają maksymalną objętość dołka 40 ?L.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)