Kluczowe dokumenty
EP0030128940
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
yellow polypropylene plate, conical bottom colorless wells, pkg of 300 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.15
Materiały
conical bottom colorless wells
yellow polypropylene plate
Właściwości
skirt (stackable)
opakowanie
pkg of 300 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030128940
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
-45 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
-40 μL
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Płytki do PCR Eppendorf "twin.tec" są przeznaczone do jednorazowych zastosowań PCR. Posiadają sztywną poliwęglanową ramkę, która zachowuje swój kształt nawet pod wpływem wysokich temperatur podczas cyklu PCR. Płytka została zaprojektowana tak, aby zachować stabilność wymiarową, zapewniając wsparcie zarówno dla funkcji dopasowania, jak i uszczelnienia. Dodatkowo, podniesione krawędzie płytki dodatkowo zwiększają skuteczność uszczelnienia, tworząc bardzo bezpieczne uszczelnienie z materiałem uszczelniającym.
Zastosowanie
Płytki "Eppendorf" Twin tec PCR są odpowiednie do:
  • Standardowy PCR
  • PCR w czasie rzeczywistym
  • PCR o wysokiej wydajności
  • Obsługa próbek o małej objętości
Cechy i korzyści
  • Płytka do PCR Eppendorf "twin.tec" jest precyzyjnie dopasowana do cyklera PCR, a solidna podstawa umożliwia szczelne zamknięcie.
  • Jest wolna od powszechnych zanieczyszczeń PCR, takich jak DNA, DNAse, RNAse i inhibitory PCR.
  • Spódnica została zaprojektowana w celu optymalizacji automatyzacji i kodowania kreskowego.
  • Osiem otworów w spódnicy ułatwia pozycjonowanie i wyjmowanie płytki z bloku termocyklera.
  • Idealny do użytku w 384-dołkowych termocyklerach.
  • Maksymalna objętość na studzienkę wynosi 40 µL.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)