Kluczowe dokumenty
EP0030122534
Eppendorf Tubes® BioBased
greener alternative
capacity 25 mL, sterile, screw top cap, pack of 8 × 25 ea
Synonim(y):
632 BioBased Tubes, Probówki polipropylenowe (na bazie biologicznej), Probówki wirówkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.15
Materiały
colorless polypropylene tube (biobased)
conical high-density polyethylene bottom
screw top cap
Połączenie
joint threaded
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
neck thread External
opakowanie
pack of 8 × 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122534
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
temp. range at -86 to +100 °C
pojemność
25 mL
kolor
colorless
przydatność
suitable for PCR
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
Probówki Eppendorf Tubes BioBased w rozmiarach 5,0 ml, 15 ml, 25 ml i 50 ml otwierają nowe drzwi do bardziej zrównoważonej pracy laboratoryjnej bez uszczerbku dla wyników eksperymentów. Dzięki zastosowaniu biopolimeru drugiej generacji wykonanego w 90% z zasobów odnawialnych (np. odpadów i pozostałości z rafinacji oleju roślinnego lub odpadowego oleju spożywczego), ślad węglowy związany z produktem tych probówek został znacznie zmniejszony. "Ogólne certyfikaty jakości" dotyczące zgodności z normami i ogólnymi wymogami jakościowymi, certyfikaty czystości dla poszczególnych produktów i partii, a także "Certyfikaty ACT" (niezależna certyfikacja współczynnika wpływu na środowisko przez My Green Lab) poświadczają dobrze znaną najwyższą jakość produktu, której można oczekiwać od probówek Eppendorf Tubes w połączeniu z czynnikiem zrównoważonego rozwoju, który będzie wyraźnie widoczny w śladzie węglowym laboratorium przy ciągłym stosowaniu tych probówek. Podobnie jak nasze probówki wykonane z pierwotnego polipropylenu, probówki te są również rozwiązaniem do hodowli komórkowych i zastosowań w biologii komórkowej, a także do protokołów przygotowywania próbek w laboratoriach mikrobiologicznych i biologii molekularnej. Niezależnie od tego, czy chodzi o wirowanie, mieszanie czy inne zastosowania, probówki Eppendorf Tubes BioBased o pojemności 5,0 ml, 15 ml, 25 ml i 50 ml - z zakrętką - w doskonały sposób uzupełnią przepływy pracy. Dodatkowo wspierają one wysiłki na rzecz bycia bardziej przyjaznym dla środowiska w laboratorium.
Zastosowanie
PCR, KULTURA
Cechy i korzyści
  • Wsparcie w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju w laboratorium, zmniejszenie śladu węglowego w laboratorium! Produkowany z surowców wtórnych w 2. generacji, pochodzących wyłącznie z odpadów i pozostałości z produkcji oleju spożywczego i zużytego oleju spożywczego.
  • Identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw dzięki ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification)
  • Certyfikacja ACT (Accountability, Consistency, and Transparency) - niezależna walidacja zapewniana przez My Green Lab.
  • Certyfikaty czystości dla poszczególnych partii z niezależnego laboratorium można pobrać ze strony internetowej Eppendorf
  • Ogólne certyfikaty jakości dotyczące zgodności z normami i ogólnymi wymogami jakościowymi Eppendorf
  • Najwyższa integralność próbki dzięki zastosowaniu najwyższej jakości surowca USP klasy 6 oraz braku użycia środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów podczas produkcji.
  • Zakrętka ze spłaszczonymi i rowkowanymi bokami ułatwia ergonomiczną obsługę, umożliwia stabilne ustawienie w pozycji pionowej i minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia.
  • Niezawodne i bezpieczne etykietowanie dzięki dużej powierzchni do pisania na probówce oraz płaskiej i jasnej zakrętce.
  • Wysoka g-bezpieczna stabilność wirowania do 25 000 x g
  • Precyzyjne wymiary zapewniają maksymalną kompatybilność z rotorami wirówek, mieszalnikami i wytrząsarkami
  • Optymalna widoczność próbki i osadu
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)