Kluczowe dokumenty
EP0030113560
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 96
skirt, PCR clean, working volume 150 μL, colorless (with 2D SafeCode), pkg of 25 ea
Synonim(y):
Płyty
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Materiały
colorless (with 2D SafeCode)
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
PCR clean
lid: no
skirt
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030113560
rozmiar
96 well
rozmiar dołka
150 μL , per well
pojemność robocza
150 μL
przydatność
suitable for PCR
Opis ogólny
Płytka Eppendorf twin.tec PCR 96, z fartuchem, 150 µL, czysta do PCR, bezbarwna z kodem 2D SafeCode (DataMatrix/ECC200) i kodem czytelnym dla człowieka, 25 płytek
Wybierz płytki do PCR Eppendorf twin.tec, aby za każdym razem uzyskiwać wiarygodne wyniki PCR. Płytki twin.tec oferują czystość, stabilność, różne kolory i inne proste, inteligentne funkcje, które ułatwiają codzienną pracę. Stabilna ramka z poliwęglanu doskonale nadaje się do zautomatyzowanych i wysokowydajnych procesów, a różne kolory pozwalają szybko uporządkować poszczególne etapy przepływu pracy.
Zastosowanie
PCR
Cechy i korzyści
  • 3-poziomowe kodowanie dla bezpiecznej identyfikacji próbek i zbiorników
  • Kody po trzech stronach płytek dla elastycznego odczytu
  • Funkcja korekcji błędów ECC 200 umożliwia bezpieczny odczyt kodów z maksymalnie 30% uszkodzonych kodów
  • Dodatkowe, specyficzne dla ID informacje na płytkach dostępne za pośrednictwem Eppendorf DataPort do celów dokumentacyjnych
  • Bezpośredni import do oprogramowania eLabInventory i eLabJournal dla wygodnej obsługi
  • Możliwość importu do innych systemów baz danych
  • Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu zapewniającego najwyższą czystość próbek
  • Maximum recovery rates for improved assay results
  • Available with barcode (upon request)
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame
  • OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)