EP0030079477
Eppendorf CryoStorage Vials with SafeCode system (data matrix code, barcode and plain text labels)
sterile, capacity 1.5 mL, pack of 480 ea (10 x individually packed racks with 48 vials each)
Synonim(y):
632 Fiolki SafeCode, Rurki kriogeniczne, Rury kriogeniczne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
polypropylene
screw top cap
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
endotoxin free
neck thread External
opakowanie
pack of 480 ea (10 x individually packed racks with 48 vials each)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030079477
Parametry
temp. range at -196 °C
pojemność
1.5 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
"Każde przechowywane naczynie musi być oznakowane" - zgadza się z tym każdy pracownik laboratorium. Rzeczywistość jest jednak inna: w każdej zamrażarce ULT znajduje się co najmniej jeden pojemnik bez etykiety lub z całkowicie nieczytelną etykietą. Zaleca się, aby pojemniki były wyraźnie oznakowane, tak aby każdy mógł je łatwo i niezawodnie zidentyfikować. Minimalne wymagania dla niezawodnego odczytu to drukowane etykiety tekstowe na zbiornikach. Krokiem naprzód w kierunku szybkiej i niezawodnej identyfikacji próbek jest etykietowanie za pomocą kodów kreskowych.
Kod kreskowy to wizualna reprezentacja danych nadająca się do odczytu maszynowego.
Kod kreskowy to wizualna reprezentacja danych nadająca się do odczytu maszynowego. W przypadku klasycznych kodów kreskowych 1D dane są kodowane za pomocą pasków o różnej szerokości i przerw między nimi. Kody dwuwymiarowe (2D) są oparte na punktach, sześciokątach, prostokątach lub innych wzorach geometrycznych. Kody te są również określane jako kody macierzy danych.
Poniższe specyfikacje mają zastosowanie do kodów 2D:
- Wzór krawędzi (finder pattern) składa się z dwóch stałych linii po lewej stronie i poniżej, "ścieżki zegara" (clock track)
- Strefa ciszy (strefa cicha) otacza wzór krawędzi, nie powinna zawierać kontrastu czerni i bieli.
- Kod może być biały na czarnym tle lub czarny na białym tle.
Fiolki Eppendorf CryoStorage oferują bezpieczne identyfikatory próbek oraz prostą i szybką identyfikację próbek dzięki 3-stopniowemu kodowaniu:
- Kod kreskowy 1D (z boku)
- Zwykły tekst (z boku)
- Kod matrycy danych 2D z korekcją błędów ECC 200 (na dole)
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Funkcja korekcji błędów ECC 200 umożliwia bezpieczny odczyt kodu przy maksymalnie 30% uszkodzonych kodów
Zakres temperatur: -196 °C (faza gazowa LN2) do +121 °C
Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu w pomieszczeniu czystym klasy VIII dla zapewnienia najwyższej czystości próbki
Wstępnie zakorkowane i ustawione w stojaku dla wygodnej obsługi
Dodatkowe informacje na temat fiolek dostępne na stronie internetowej Eppendorf do celów dokumentacyjnych
Bezpośredni import do oprogramowania Eppendorf eLABInventory i eLABJournal dla wygodnej obsługi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030079477-1EA | 4065271090309 |