EP0030078837
Eppendorf® ep Dualfilter T.I.P.S.® Forensic DNA Grade
tip volume × L 2-200 μL × 55 mm, yellow tip, case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
yellow tip
Właściwości
RNase and DNase free
barrier
endotoxin free
filter
graduations: no
pyrogen free
opakowanie
case of 960 tips (10 racks x 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030078837
Objętość końcówki × dł.
2-200 μL × 55 mm
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Potwierdzone naukowo - żaden filtr nie chroni lepiej niż ep Dualfilter T.I.P.S.!
Końcówki filtrujące różnych producentów zostały przetestowane w ślepej próbie w Instytucie Fraunhofera ds. Toksykologii i Medycyny Eksperymentalnej (ITEM) w Hanowerze w Niemczech. Testy koncentrowały się na zapobieganiu zanieczyszczeniu stożka pipety aerozolami. Zbadano działanie filtra w odniesieniu do aerozoli soli i biomolekuł (fragmentów DNA). Ilościowe oznaczenie fragmentów DNA przeprowadzono metodą PCR w czasie rzeczywistym.
Wyniki wskazują, że ep Dualfilter T.I.P.S. znacznie lepiej chronią przed aerozolami niż inne dostępne na rynku końcówki filtrujące. W odniesieniu do przepuszczalności cząstek (0,13% +/- 0,11%), ep Dualfilter T.I.P.S. są od 55 do 677 razy skuteczniejsze niż testowane końcówki filtrów innych producentów. ep Dualfilter T.I.P.S. były od 21 do 600 razy skuteczniejsze, gdy badano ochronę przed fragmentami DNA (0,02% +/- 0,01%). Najgorsze zmierzone wyniki to przepuszczalność cząstek 88,00 % +/- 7,00 % i przepuszczalność DNA 12,00 % +/- 5,20 %. Wszystkie filtry Eppendorf ep Dualfilter T.I.P.S., ep Dualfilter T.I.P.S. LoRetention i ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax są wykonane z tego samego polietylenu (PE) i mają porównywalną strukturę wielkości porów.
Do testowania wydajności końcówek filtrów nie istnieje żadna znormalizowana metoda testowa. W związku z tym przeprowadzono dalsze badania z użyciem filtra ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax w oparciu o normę
EN 1822. Norma ta dotyczy testowania wydajności filtracji filtrów stosowanych na przykład w technologii pomieszczeń czystych lub w przemyśle farmaceutycznym. Wyniki testów wydajności filtrów przeprowadzonych przez certyfikowany instytut wykazały minimalną skuteczność zbierania cząstek przez filtr ep Dualfilter T.I.P:S. SealMax
na poziomie 99,5% dla cząstek aerozolu NaCI o wielkości 0,05 - 0,5 μm.
Wszystkie filtry ep Dualfilter T.I.P.S. są sterylizowane wiązką elektronów, certyfikowane jako wolne od pirogenów i czyste PCR (wolne od ludzkiego DNA, DNazy, RNazy i substancji hamujących PCR).
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030078837-960EA | 4061842060351 |