EMU219651
MISSION® esiRNA
targeting mouse HEBP1
About This Item
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGTTTGCTACTGTGGAAGTGACAGACAAGCCAGTGGATGAGGCTCTCCGGGAAGCGATGCCCAAGATCATGAAGTATGTGGGTGGCACCAATGACAAAGGAGTCGGCATGGGTATGACAGTCCCTGTCTCTTTTGCCGTGTTTCCCAATGAAGATGGCTCCCTACAGAAGAAACTGAAAGTCTGGTTCCGGATTCCGAACCAATTTCAAGGCAGCCCACCGGCCCCCAGTGATGAGAGTGTGAAGATCGAGGAACGGGAGGGCATCACTGTCTATTCCACGCAATTTGGAGGCTATGCCAAGGAAGCAGACTATGT
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... HEBP1(15199)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EMU-219651-50UG | 4065265308076 |
EMU219651-20UG | 4061841405818 |
EMU219651-50UG | 4061841405832 |
EMU-219651-20UG | 4065265308069 |