Kluczowe dokumenty
EMU216511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ncoa6
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCGAAGAAAATCCAAGTAAGCGAGCTGGAAGATGACTTGATACTTGTAAATGTGTGTGAATTTTACAAAGAGCAATTTTCAGCTGTGACTTTTTAAATCTATTTCTGTACAGTTAGTCATTTTAATAACGCGGTCCTTTTCCTAGTCCCTGAAACCTGTCTCATAAAGTTTAACGGGGAGCAGCCCTTTTGGTGTTGCAAAATGAAGTTCAAGGCTTCTAAAATGTTGCCATGTATTGAAAGGCGCTAATGCCATTGTAAATGTTATTAGTTTCACATTTCTTAAGCAGCCTAGAGTACAGGGTGAACATTTGTAGATCTTCTAATGATGTATTGTGCTGTGGAAGTACTGTGTGTGAATAGCAGTAGTGGGGCAAAACGCAATCTTGTCATTTGGAAATGTTGTAAATAATTTTATTATATAGTGTTTTGGATGTATTTGTTGTAGAAATGGACCAGTGAATAAAGAGAATCTAAGGGTTTGTACAATGTGAAATACTGAACGTGTTAAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J-M Liao et al.
Oncogene, 33(41), 4916-4923 (2013-10-22)
Oncogene MYC is highly expressed in many human cancers and functions as a global regulator of ribosome biogenesis. Previously, we reported that ribosomal protein (RP) L11 binds to c-Myc and inhibits its transcriptional activity in response to ribosomal stress. Here