Kluczowe dokumenty
EMU213591
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ptrh2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGGAAGCATAAATGGTACAGGACCAATCGCAACACTGAATGATGCCACAGTAGCAACAGTTTCTAGACAGAATGTTTATACATGAGTCAAGTGATGCAACCACATGTAACTGAGTAGAACTCAATCTTAAATACATGGTTATGACTCAGGTAATTTATGAGGCTTGCTGCAGACAAATGGTTCCACACTAAAAGACTAGATTCCCAGCTGGGGTGGCTGATTCAATGACCTGTAACAAGCTGGGCCTTACAAGGACATAGTAAAACTTGTTAATTCTGGTGACAAGTCACGGTATTTTTCTGGTTCACCTGCTCTTGGTATATACTTCATAGGACTTTCAGAGTAGTTCTCAGAGCATACTCTGCAGAGCACAAGAGTTTGCTACCTACCTGTTTTCACTAGCTTAAATGAAAGGGATTCCCGGTTCTAGTGTGTTCCTGCTGATGGTCCACATGAACAAGGAACCATCAGATTCCTCAGCCCACATTCACAATAAAGTCTCACTTGGCCTGATGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin Yao et al.
PloS one, 9(7), e101564-e101564 (2014-07-09)
The mitochondrial Bit1 (Bcl-2 inhibitor of transcription 1) protein is a part of an apoptotic pathway that is uniquely regulated by integrin-mediated attachment. As an anoikis effector, Bit1 is released into the cytoplasm following loss of cell attachment and induces