Kluczowe dokumenty
EMU213341
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hnrnpf
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAATAAGCAGTCAAGAGCAGTTTATAACTCTAGAGGAAGCTGGGGGACCCACTTTGCACCATGAGTTTGTGAAATCTGGATTAAAAAATTACCTCTTCAGTGTTTCTCATGCAAACTTTTCTTCTAGCATGTAATATTGAGTAAACTAAAACTATTTTCTTCCGCTTTTCTCAATTAACATTTTTGGTAGTATACTTAAGAGTGATGTTATCTGAGTTAAGTAGTTTAAGTATGTTGAGTGGATCTTTAAGCACACCACAGTGAACACACTGGGGATATGTACTTTTCTGGAGAACCCAAAGGTGCTAGATCCCTGATGCAAAAGAGAAGCATTTCTCATGTTCATTCTAGTTATATTTTCATTTAAAATCTTTAGGTTAAGTTTAAGCTTTTTAAAAGTTAGTTTTGAGAATTGAGACACAATACTAATACTGTAGGAATTGGTGAGGCCTTGACTTAAAGCTTTCTTTGTACTGTGATTTCCTTTTGGGTGTATTTTGCTAAGTGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timothy A Vickers et al.
PloS one, 9(10), e108625-e108625 (2014-10-10)
Antisense oligonucleotides (ASOs) are most commonly designed to reduce targeted RNA via RNase H1-dependent degradation. In this paper we demonstrate that cellular proteins can compete for sites targeted by RNase H1-dependent ASOs. We further show that some ASOs designed to