Kluczowe dokumenty
EMU210991
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Hras1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GATTGGCAGCCGCTGTAGAAGCTATGACAGAATACAAGCTTGTGGTGGTGGGCGCTGGAGGCGTGGGAAAGAGTGCCCTGACCATCCAGCTGATCCAGAACCACTTTGTGGACGAGTATGATCCCACTATAGAGGACTCCTACCGGAAACAGGTGGTCATTGATGGGGAGACATGTCTACTGGACATCTTAGACACAGCAGGTCAAGAAGAGTATAGTGCCATGCGGGACCAGTACATGCGCACAGGGGAGGGCTTCCTCTGTGTATTTGCCATCAACAACACCAAGTCCTTCGAGGACATCCATCAGTACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jagadish Loganathan et al.
International journal of oncology, 44(6), 2009-2015 (2014-04-11)
Breast cancer metastasis is one of the major reasons for the high morbidity and mortality of breast cancer patients. In spite of surgical interventions, chemotherapy, radiation therapy and targeted therapy, some patients are considering alternative therapies with herbal/natural products. In
Fanjie Meng et al.
Oncology reports, 32(5), 2023-2030 (2014-09-06)
Ras mutations contribute to human cancer development. The present study assessed the Ras V12 mutation in hepatocellular carcinoma (HCC) cells and the role of its silencing in vitro and in nude mouse xenografts. HCC BEL7402 cells expressed mutations of V12 (Val/Gly)
Francesco Baschieri et al.
Nature communications, 5, 4839-4839 (2014-09-12)
The small GTPase Cdc42 is a key regulator of polarity, but little is known in mammals about its spatial regulation and the relevance of spatial Cdc42 pools for polarity. Here we report the identification of a GM130-RasGRF complex as a
J Hun Hah et al.
Head & neck, 36(11), 1547-1554 (2013-10-15)
The purpose of this study was to identify mechanisms of innate resistance to an epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor, erlotinib, in a panel of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell lines. Specifically, we analyzed the
Sushmita Chakraborty et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(8), 3852-3860 (2015-03-20)
Leishmania major is a parasite that resides and replicates in macrophages. We previously showed that the parasite enhanced CD40-induced Raf-MEK-ERK signaling but inhibited PI3K-MKK-p38MAPK signaling to proleishmanial effects. As Raf and PI3K have a Ras-binding domain but exert opposite effects