Kluczowe dokumenty
EMU209351
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Plscr1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGTTCATCAGCAAATTGAGCTTCTGGAAGTCTTAACAGGCTTTGAAACAAATAACAAATATGAAATCAAGAACAGCCTCGGGCAGAGAGTTTACTTTGCAGTGGAAGATACTGACTGCTGTACCCGAAACTGCTGTGGGGCGTCTAGACCTTTCACCTTGAGGATCCTGGATAATCTGGGCCGAGAAGTCATGACTCTGGAGAGACCTCTGAGATGCAGTAGCTGCTGCTTCCCCTGCTGCCTCCAGGAGATAGAAATCCAGGCTCCTCCTGGGGTACCAGTAGGTTATGTGACTCAGACCTGGCACCCATGTCTGCCCAAGTTCACTCTCCAAAATGAGAAGAAGCAGGATGTCCTGAAAGTAGTTGGTCCGTGTGTTGTGTGTAGCTGCTGTTCCGACATTGACTTTGAGCTCAAATCTCTAGATGAAGAATCAGTAGTTGGCAAAATTTCTAAGCAGTGGTCTGGTTTTGTGAGAGAGGCCTTCACGGATGCAGACAATTTTGGGATCCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huilian Huang et al.
Clinical laboratory, 61(10), 1501-1508 (2015-12-09)
Mounting evidence indicates that nuclear targeting by growth factors plays an indispensable role on their biological activities. Midkine (MK) is a multifunctional growth factor and has been discovered to play important roles in carcinogenesis. MK has been reported to localize