Kluczowe dokumenty
EMU206511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Kdm6b
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGCAGATATGCTGAAGCTCCGGTCACTTAGTGAGGGGCCTCCCAAGGAGCTGAAGATCAGGCTCATCAAGGTGGAAAGTGGGGACAAGGAGACCTTTATCGCCTCTGAGGTGGAAGAGCGGCGGCTGCGCATGGCAGACCTCACCATCAGCCACTGTGCCGCCGATGTCATGCGTGCCAGCAAGAATGCCAAGGTGAAAGGGAAATTCCGAGAGTCCTACCTGTCCCCTGCCCAGTCTGTGAAACCCAAGATCAACACTGAGGAGAAGCTGCCCCGGGAAAAACTCAACCCCCCTACCCCCAGCATCTATTTGGAGAGCAAACGAGATGCCTTCTCGCCGGTCCTGCTACAGTTCTGTACAGACCCCCGGAACCCCATCACCGTCATCAGGGGCCTGGCTGGTTCACTTCGGCTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianchun Wu et al.
Oncology reports, 34(1), 455-460 (2015-05-23)
Mammary stem cells (MSCs) are the progenitor population for human breast epithelia. MSCs give rise during mammary gland development to estrogen receptor (ER)-negative basal cells and the ER- luminal progenitor (LP) population which maintains ER+ and ER- luminal cells. The
Stephanie Dumon et al.
PloS one, 7(8), e43300-e43300 (2012-09-07)
Product of the Itga2b gene, CD41 contributes to hematopoietic stem cell (HSC) and megakaryocyte/platelet functions. CD41 expression marks the onset of definitive hematopoiesis in the embryo where it participates in regulating the numbers of multipotential progenitors. Key to platelet aggregation