Kluczowe dokumenty
EMU186411
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Myh9
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCAAGTCACCATGGCTCAGCAGGCTGCAGACAAGTACCTCTATGTGGATAAAAACTTCATCAATAACCCGCTGGCCCAAGCTGACTGGGCTGCCAAGAAGTTGGTATGGGTGCCTTCCAGCAAGAATGGCTTTGAACCAGCTAGCCTCAAGGAGGAGGTGGGAGAAGAGGCCATTGTAGAGCTGGTAGAGAATGGGAAGAAGGTGAAGGTGAACAAGGACGACATCCAGAAGATGAACCCACCCAAGTTCTCCAAGGTGGAGGACATGGCAGAGCTCACGTGCCTCAACGAAGCTTCGGTGCTGCACAACCTCAAGGAGCGATACTACTCAGGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chii J Chan et al.
Biophysical journal, 108(8), 1856-1869 (2015-04-23)
The cellular cytoskeleton is crucial for many cellular functions such as cell motility and wound healing, as well as other processes that require shape change or force generation. Actin is one cytoskeleton component that regulates cell mechanics. Important properties driving
Bing Zhao et al.
Nature communications, 6, 7166-7166 (2015-05-15)
Lgr5+ stem cells are crucial to gut epithelium homeostasis, and therapies targeting these cells hold promise for treatment of gastrointestinal diseases. Here we report that the non-muscle-myosin-II (NMII) heavy chain Myh9 accumulates at epithelial injury sites in mice distal colon