Kluczowe dokumenty
EMU182841
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cd68
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCTTGGGGCATATCTGTTTTGAATCCCAACAAAACCAAGGTCCAGGGAGGTTGTGACGGTACCCATCCCCACCTGTCTCTCTCATTTCCTTATGGACAGCTTACCTTTGGATTCAAACAGGACCTACATCAGAGCCCGAGTACAGTCTACCTGGACTACATGGCGGTGGAATACAATGTGTCCTTCCCACAGGCAGCACAGTGGACATTCATGGCGCAGAATTCATCTCTTCGAGAGCTCCAAGCTCCCTTGGGCCAAAGCTTCTGCTGTGGAAATGCAAGCATAGTTCTTTCTCCAGCTGTTCACCTTGACCTGCTCTCTCTAAGGCTACAGGCTGCTCAGCTGCCTGACAAGGGACACTTCGGGCCATGTTTCTCTTGCAACCGTGACCAGTCCCTCTTGCTGCCTCTCATCATTGGCCTGGTCCTCCTCGGCCTCCTCACCCTGGTGCTCATCGCCTTCTGCATCACCCGCAGACGACAATCAACCTACCAGCCCCTCTGAGCATC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asif Manzoor Khan et al.
Neurobiology of aging, 36(6), 2164-2175 (2015-04-22)
The susceptibility of the aging brain to neurodegenerative disease may in part be attributed to cellular aging of the microglial cells that survey it. We investigated the effect of cellular aging induced by telomere shortening on microglia by the use
Bao-xiang Pei et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 148(4), 1208-1216 (2014-06-08)
Recent experimental evidence has indicated that interstitial tumor-associated macrophages (TAMs), tumor-derived macrophage colony-stimulating factor (also known as CSF-1), and interleukin-6 (IL-6) interact in the pathogenesis of malignant epithelial tumors, including lung cancer. The present study aimed to explore their relationship
Carlos Tarin et al.
Scientific reports, 5, 17135-17135 (2015-12-01)
CD163 is a membrane receptor expressed by macrophage lineage. Studies performed in atherosclerosis have shown that CD163 expression is increased at inflammatory sites, pointing at the presence of intraplaque hemorrhagic sites or asymptomatic plaques. Hence, imaging of CD163 expressing macrophages
Andrea Doni et al.
The Journal of experimental medicine, 212(6), 905-925 (2015-05-13)
Pentraxin 3 (PTX3) is a fluid-phase pattern recognition molecule and a key component of the humoral arm of innate immunity. In four different models of tissue damage in mice, PTX3 deficiency was associated with increased fibrin deposition and persistence, and