EMU174381
MISSION® esiRNA
targeting mouse Csf1r
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCCTAAACAGTGACTTCCAAGATAACTATTATAAAAAAGTCCGGGCTCTCAGTCTCAACGCTGTGGACTTCCAAGACGCTGGCATATATTCTTGTGTGGCCAGCAATGATGTTGGCACACGCACGGCCACCATGAACTTCCAGGTGGTGGAGAGTGCCTACTTAAACTTGACCTCTGAGCAGAGCCTCTTGCAGGAGGTGTCTGTGGGTGACAGCCTCATCCTCACGGTCCATGCAGATGCCTACCCTAGCATACAGCATTACAACTGGACCTACCTAGGTCCATTCTTTGAAGACCAGCGCAAGCTTGAGTTTATCACCCAAAGGGCCATATACAGGTACACATTCAAGCTCTTTCTGAACCGTGTAAAGGCCTCAGAGGCGGGCCAGTACTTCTTAATGGCACAAAACAAGGCAGGCTGGAATAATCTGACCTTTGAGCTCACCCTGCGATATCCCCCAGAGGTCAGTGTTACATGGATGCCTGTGAATGGCTCTGATGTCCTGTTCTGTGACG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... CSF1R(12978) , Csf1r(12978)