Kluczowe dokumenty
EMU170441
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gsk3a
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGTTCCCAAGAAGTGGCTTACACTGACATCAAAGTGATTGGTAATGGCTCATTCGGAGTAGTATACCAGGCACGGCTGGCAGAGACGAGGGAACTGGTGGCCATCAAGAAGGTTCTTCAGGACAAAAGGTTCAAGAACCGAGAACTGCAGATTATGCGTAAGCTGGACCACTGCAATATTGTGAGGCTGCGGTACTTTTTCTACTCCAGTGGGGAGAAGAAGGACGAGCTGTATTTGAATCTGGTGCTGGAGTATGTGCCCGAGACGGTGTACCGAGTGGCCCGCCACTTCACCAAGGCCAAGCTGATCACCCCTATCATCTACATCAAGGTGTACATGTACCAGCTCTTCCGGAGCTTGGCCTACATCCACTCCCAAGGTGTGTGTCACCGTGACATCAAGCCCCAGAATTTGCTTGTGGACCCTGACACTGCTGTCCTCAAGCTCTGCGATTTTGGCAGTGCAAAGCAGCTGGTTCGGGGGGAGCCCAATGTGTCCTACATCTGCTCTCGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emanuela Grassilli et al.
PloS one, 9(7), e100947-e100947 (2014-07-02)
Glycogen Synthase Kinase-3 alpha (GSK3A) and beta (GSK3B) isoforms are encoded by distinct genes, are 98% identical within their kinase domain and perform similar functions in several settings; however, they are not completely redundant and, depending on the cell type