Kluczowe dokumenty
EMU168071
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Bmpr2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGCTGGTCAGCACTACGGCTGCTTCTCAGAATCAAGAACGGCTGTGTGCATTTAAAGATCCATATCAACAAGATCTTGGGATAGGTGAGAGTCGAATCTCTCATGAAAATGGGACAATATTATGTTCCAAAGGGAGCACGTGTTATGGTCTGTGGGAGAAATCAAAAGGGGACATCAATCTTGTGAAACAAGGATGTTGGTCTCACATCGGTGATCCCCAAGAGTGCCACTATGAAGAGTGTGTAGTAACTACCACCCCACCCTCAATTCAGAATGGAACGTACCGCTTTTGCTGCTGTAGTACAGATTTATGTAATGTCAACTTTACTGAGAACTTTCCACCCCCTGACACAACACCACTCAGTCCACCTCATTCATTTAATCGAGATGAAACGATAATCATTGCTTTGGCATCAGTTTCTGTGTTAGCTGTTTTGATAGTCGCCTTATGTTTTGGATACAGAATGTTGACAGGAGACCGGAAACAGGGTCTTCACAGCATGAACATGATGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alex Yuri Simões Sato et al.
Atherosclerosis, 235(1), 45-55 (2014-05-13)
Monocytes and macrophages, together with vascular smooth muscle cells (VSMCs), play key roles at all stages of atherogenesis. There is also growing evidence that BMP signaling is involved in vascular diseases, including atherosclerosis. Here we evaluate the role played by