Kluczowe dokumenty
EMU091641
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Glo1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGTGAAGAAGCCTGATGACGGGAAAATGAAAGGACTGGCGTTCATTCAAGACCCTGACGGCTACTGGATTGAGATTCTGAATCCTAACAAAATAGCAACGATTATTTAGTTTCGGGAGAATGTGCCTTTGAGGTGTGGGGGACAGCGGGAACAAAGCGGCGTGGAAAAGAAACAGCGTGATTCAAGGATGCTGCGGCGACCAGAAGCGTTGGGGACTGATGGGTCTCTCTGCTCCAGTTCAAATCCTCCTGAAACCCTTTTCATTGTCCTGATTCAGTGGGTTTTTAAAAATCTCCCCTCTGTTTTGCCAACCTAATTTTCAAGTAGCAATTTATCTTATGACCTTGACAAAGTTGTGTGACTTTACATTTAAGATAATAATTAGAACAGCTCCCTTTAGAGATCACAGTTGCTACTGCCTGTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Suyin Paulynn Chin et al.
The Prostate, 75(7), 723-734 (2015-02-11)
Integrin alpha2 beta1 (α2 β1 ) plays an integral role in tumour cell invasion, metastasis and angiogenesis, and altered expression of the receptor has been linked to tumour prognosis in several solid tumours. However, the relationship is complex, with both