Kluczowe dokumenty
EMU091491
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Me1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCGTGCTCATGTCTGATGTTGAAAAGTTCATGCCTATTGTTTACACCCCCACCGTGGGCCTCGCATGCCAGCAGTACAGTTTGGCATTCCGGAAGCCAAGAGGCCTCTTTATTAGTATCCATGACAAAGGGCACATTGCTTCAGTTCTTAATGCATGGCCAGAGGATGTCGTCAAGGCTATTGTGGTAACTGATGGAGAGCGCATCCTTGGCTTGGGAGACCTTGGCTGTAATGGGATGGGCATCCCTGTGGGTAAACTGGCCCTTTACACGGCATGTGGAGGGGTGAACCCACAACAGTGTCTACCCATCACTTTGGATGTGGGAACAGAAAATGAGGAGTTACTTAAGGATCCACTGTACATCGGGCTGCGGCACCGGCGAGTCAGAGGCCCTGAGTATGACGCCTTCCTGGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Duo Wen et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(8), 6211-6221 (2015-03-11)
Malic enzyme 1 (ME1) links the glycolytic and citric acid cycles and is important for NADPH production, glutamine metabolism, and lipogenesis. Recently, its deregulation has been implicated in the progression of various cancers. However, the role of ME1 in the