EMU091341
MISSION® esiRNA
targeting mouse Wdr12
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GATGTTGAGTCTGGCGGTCTTAAGTCAACTCTGACAGGAAATAAAGTGTTTAATTGTATTTCCTATTCTCCCCTTTGTAAACGTTTGGCATCTGGAAGCACAGACAGGCATATTAGACTGTGGGATCCCCGAACTAAAGATGGTTCTTTGGTGTCGCTGTCTCTCACCTCACACACAGGCTGGGTGACATCAGTGAAGTGGTCTCCTACCCATGAACAGCAGCTCATCTCGGGCTCTTTAGATAACATTGTGAAGCTATGGGATACAAGAAGCTGTAAGGCTCCTCTCTACGATCTAGCTGCTCATGAAGACAAAGTTCTAAGTGTGGACTGGACAGACACAGGGCTACTTCTGAGTGGAGGAGCAGACAATAAATTGTATTCCTACAGCTATTCCCCTACCACTTCCCAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... WDR12(57750) , Wdr12(57750)