Kluczowe dokumenty
EMU090461
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rbm14
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GCTCCTCCCTTGCTTCCTATGGTAACCAGCCATCCTCTTATGGCGCCCAGGTCGCCTCTTCGTATGGGGTTCGTGCGGCTGCTTCTTCCTATAACACACAAGGAGCAGCTTCTTCCCTAGGTTCCTATGGGGCTCAAGCAGCCTCCTATGGTGCCCAGTCTGCAGCCTCCTCGCTAGCTTATGGAGCCCAGGCAGCGTCTTACAGTGCCCAGCCCTCAGCCTCTTACAGTGCCCAGTCTGCCCCATATGCTGCACAACAGGCTGCTTCTTATTCTTCCCAGCCTGCTGCTTATGTGGCACAACCAGCCACAGCTGCTGCCTATGCTAGCCAGCCAGCTGCCTATGCTGCACAAGCCACTACCCCAATGGCTGGTTCCTATGGGGCTCAACCAGTTGTTCAGACCCAGCTGAATAGCTATGGGGCTCAAGCATCTATTGGCCTGTCAGTGCCATATGGAGCTCAGTCTGCTGCTGCGGCCACTGGCTCCTATGGGGCGGCAGCTGCTCACGGGGCTCAGCCTTCTGCCACCCTGGTTGTCCTTACCGCACTCAGTCATCAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Rbm14(56275)
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sven Hennig et al.
The Journal of cell biology, 210(4), 529-539 (2015-08-19)
Prion-like domains (PLDs) are low complexity sequences found in RNA binding proteins associated with the neurodegenerative disorder amyotrophic lateral sclerosis. Recently, PLDs have been implicated in mediating gene regulation via liquid-phase transitions that drive ribonucleoprotein granule assembly. In this paper