Kluczowe dokumenty
EMU090381
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gca
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTCACAGCTGTTGCTGGTCAGGATGGTGAGGTGGATGCTGAGGAACTGCAGAGATGCTTGACCCAGTCTGGAATTAGTGGAACTTACGCACCTTTCAGTTTGGAAACCTGCAGAATTATGATTGCCATGTTGGATAGAGACTACACAGGAAAAATGGGGTTCAACGAATTCAAGGAGCTTTGGGCCGCTCTTAATGCCTGGAAGCAGAACTTCATGACCATTGACCAAGATCAAAGTGGCACGGTAGAACATCATGAGCTGAGTCAAGCCATCGCTCTTATGGGCTACAGGTTGAGTCCACAGACATTAGCTGCAATTGTCAGACGCTACAGCAAGAATGGCCGGATTTTCTTTGATGACTATGTTGCCTGCTGTGTGAAGCTGCGCGCCCTGACAGATTTCTTTAGGCGAAGAGACCACTTGCAACAAGGGATTGTGAATTTCATGTATGAAGATTTTTTGCAGGGCACTATGACAATTTGAAAGCCTAGCATTCCAAAGGCGGAGACAGACTGCGAATCCTTCTGCTTCATTGAAACAGACTGGACTACCTAAAATTGAAAGCTCGCGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaoxiao Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 290(36), 21788-21799 (2015-07-19)
The glutathione (GSH)-dependent antioxidant system has been demonstrated to inhibit atherosclerosis. Macrophage CD36 uptakes oxidized low density lipoprotein (oxLDL) thereby facilitating foam cell formation and development of atherosclerosis. It remains unknown if GSH can influence macrophage CD36 expression and cellular