EMU090271
MISSION® esiRNA
targeting mouse Anxa6
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACGAGGCCTACAAGGAGGATTATCACAAGTCCCTGGAGGATGCCTTGAGCTCAGACACATCTGGCCACTTCAGAAGGATTCTCATTTCTCTGGCCACAGGAAATCGAGAGGAAGGAGGAGAAAACCGGGACCAGGCCCAGGAAGATGCCCAGGTGGCTGCTGAGATCTTGGAAATAGCAGACACCCCCAGCGGAGACAAAACTTCCTTGGAGACACGCTTCATGACCGTCCTGTGCACCCGTAGCTATCCCCACCTGCGCAGAGTCTTCCAGGAGTTCATCAAGAAGACCAACTATGACATAGAGCATGTCATCAAGAAGGAGATGTCTGGGGATGTCAAGGACGCATTTGTGGCCATCGTTCAGAGTGTCAAGAACAAGCCTCTCTTCTTTGCTGATAAACTGTACAAGTCCATGAAGGGTGCTGGCACAGATGAGAAGACCCTCACCAGGGTGATGGTGTCTCGGAGTGAGATAGATCTGCTCAACATCCGGAGGGAATTCATTGAGAAATATGACAAGTCTCTACACCAAGCCATTGAGGGTGACACCTCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... ANXA6(11749) , Anxa6(11749)