Kluczowe dokumenty
EMU089631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ndufaf1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGCCATGATCTCCAGGATTCCACGGGGTGCTTTTGAGAGGAAGCTGTCTTATGATTGGTCCCAGTTCAATACTCTGTATCTCCGAGTTCGTGGGGATGGACGGCCTTGGATGGTAAATATCAGGCAAGACACGGAGTTTATCCAGAGAAAAAATCAGATGTACAGTTACTTCATGTTCACCCGTGGGGGACCCTACTGGCAGGAAGTCAAGATTCCTTTCTCCAAATTTTTCTTTTCAAATCAAGGAAGGGTACGAGATGTCCAAGGCCCACTCGTATTGGACAAGATCTCTTCTATAGGATTCACTCTGTCTGATAAGGTGGATGGACCATTCTTCCTGGAAATAGATTTCATTGGTGTGTTTACTGATCCAGCCCATACAGAAGAATTTGCTTATGAGAATTCTCCCGTTCTTAACCCAAGACTCTTCAGATAGAGAACTGGGGACGTCAGTAGAGTAGTGGTCACAAAGCAGACAGAGCCTTTCTGTCTACCCGACCCCTTTCGTAGTACTTACTTAAGACGGTAAGTACAGCATGGCCTCTCAGTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satomi Miwa et al.
Nature communications, 5, 3837-3837 (2014-05-13)
Mitochondrial function is an important determinant of the ageing process; however, the mitochondrial properties that enable longevity are not well understood. Here we show that optimal assembly of mitochondrial complex I predicts longevity in mice. Using an unbiased high-coverage high-confidence