Kluczowe dokumenty
EMU089491
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Sln
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGAAGACAAGCCTTGGTGTGCAATCACAAGTCCTTCTGGAGTTCTCATCCAGACATTCTGAAGATGGAGAGGTCTACTCAGGAGCTGTTTATCAACTTCACAGTTGTCCTCATCACCGTTCTCCTTATGTGGCTCCTCGTGAGGTCCTACCAATACTGAGGGGCCATGCTATACTCCAGGGAGTGACTGCTGTGTGCCCCGAGCTTCCAATGCTCTATTGTCATGAGATGCTGCTTCTGGCTCCTCCAGCATCTCTGACCCACACTCACAATGCCTGACACACCGCTGCACTAGGTCCTTGGCATGTTTTCTAAAGATGCTGTTCTTGTAGGCTGCCCAAAGCTTGCCAGCCAGTGAGCCTTAGCTTTGTTCCCTAGCAAATGTACTATTCAAGTCACCAGGTTAAAATTAAACTGGATTCTTATGATGCAGAGTAACAACAAGTTGCTGGTCTGTGTCTACATACCTCCCCCAACTCACTGTCTGCCATCAAACTAATCCAGCCCCAAGGAAGAATGTAGGAGGAAGTCTCTGCCAGTCCCTTGAGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher W Paran et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 23(7), 1440-1449 (2015-05-15)
Sarcolipin (SLN) regulates muscle energy expenditure through its action on sarco/endoplasmic reticulum Ca(2+) -ATPase (SERCA) pump. It is unknown whether SLN-dependent respiration has relevance to human obesity, but whole-transcriptome gene expression profiling revealed that SLN was more highly expressed in