Kluczowe dokumenty
EMU089111
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tet1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCTATCCTTCATTCGGTGAGAAAAGACCTCCAAGACCCAAACGTTCAAGGAAAGGGCCTTCACCATGACACTGTTGTCTTTAATGGCCAGAACAGAACATTCAAGTCACCTGATAGTTTCGCTACTAACCAAGCACTTATAAAATCACAAGGATATCCAAGTTCACCTACAGCTGAGAAGAAAGGCGCTGCTGGTGGGAGAGCTCCCTTTGATGGTTTTGAGAATTCACATCCATTGCCCATAGAAAGTCACAATCTTGAAAACTGCAGTCAGGTACTAAGCTGCGATCAGAATTTGAGTTCCCATGACCCATCATGCCAGGATGCACCCTACAGTCAAATTGAAGAAGATGTCGCAGCACAATTGACCCAACTTGCATCCACGATTAATCACATCAACGCCGAGGTCAGGAATGCTGAAAGTACACCAGAAAGCCTTGTTGCAAAGAACACAAAGCAAAAACACAGTCAGGAGAAACGCATGGTACATCAGAAGCCACCCTCTAGTACACAAACTAAACCCAGTGTACCATCAGCAAAGCCAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pankaj Prasad et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 35(6), 1468-1478 (2017-04-05)
Activation of pluripotency regulatory circuit is an important event in solid tumor progression and the hypoxic microenvironment is known to enhance the stemness feature of some cells. The distinct population of cancer stem cells (CSCs)/tumor initiating cells exist in a