Kluczowe dokumenty
EMU089031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Recql
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAAAGCCCTCAAGTGCTGAAGACTTTACTGAGGACATTGTCAAGCTAATTAATGGACGGTACAAAGGACAATCAGGAATCATATACTGTTTCTCTCAGAAAGACTCTGAACAAATTACCATCAGTTTACAGAAGTTGGGAATTCATGCAGGCACTTACCATGCCAATATGGAACCAGAAGATAAGACCAAGGTTCATACACAGTGGTCAGCCAATGAGCTTCAGGTGGTAGTGGCAACAGTCGCATTTGGCATGGGAATTGATAAGCCAGACGTGAGGTTTGTCATCCATCATTCAATGAGCAAATCCATGGAGAATTACTATCAAGAGAGCGGGCGTGCCGGTCGCGATGACTCGAGAGCAGACTGTATTCTGTATTACGGCTTTGGGGACATATTCAGGATCAGCTCGATGGTGGTCATGGAGAACGTGGGGCAGCAGAAGCTGTATGAGATGGTGTCATACTGCCAGAATGTCAGCAAGTGTCGCCGTGTGTTAATAGCACAGCATTTTGATGAAGTGTGGAACGCAGATGCCTGTAACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Venkateswarlu Popuri et al.
Nucleic acids research, 42(9), 5671-5688 (2014-03-14)
A variety of human tumors employ alternative and recombination-mediated lengthening for telomere maintenance (ALT). Human RecQ helicases, such as BLM and WRN, can efficiently unwind alternate/secondary structures during telomere replication and/or recombination. Here, we report a novel role for RECQL1