Kluczowe dokumenty
EMU086551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Slc2a4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCATGGGTTTCCAGTATGTTGCGGATCGTATGGGTCCTTACGTCTTCCTTCTATTTGCCGTCCTCCTGCTTGGCTTCTTCATCTTCACCTTCCTAAAAGTGCCTGAAACCAGAGGCCGGACGTTTGACCAGATCTCAGCTGCCTTCCGACGGACACCTTCCCTTTTAGAGCAGGAGGTGAAACCCAGTACAGAACTTGAATACTTAGGGCCAGATGAGAATGACTGAGGGGCAAAACAGGGTGGGAGAGCCACCTCTCCACCCAGACTCCCTCCTTTCCTCTACAGCACTTTAGCCCTCTCTTCCCTGTTACCTCCAGGTTGAAGGAACAGCAGCCTGGGGAACTGGGAAGCTGAAGGGAGGGGTGGTCCATGTACCCCTCATTCCCCCTGTGTGATTCTTTTGGATTATTTATGTGTGTGGCTAGGCTGTGGCCACCTAGATGGGCTTTCTCCGTCCTGCCTTCCTCCTGCCCCTACCCAGACTCAGCTCTAGACTACTTTCCTCCCCTTTCGAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jessy Anthony et al.
PloS one, 8(10), e77946-e77946 (2013-11-07)
Insulin resistance is a characteristic feature of Type 2 diabetes. Insulin resistance has also been implicated in the pathogenesis of cardiovascular disease. Currently used thiazolidinedione (TZD) insulin sensitizers although effective, have adverse side effects of weight gain, fluid retention and
Ann Hammarstedt et al.
Scientific reports, 8(1), 15757-15757 (2018-10-27)
Adipose tissue dysfunction is considered an important contributor to systemic insulin resistance and Type 2 diabetes (T2D). Recently, a novel family of endogenous lipids, palmitic acid hydroxy stearic acids (PAHSAs), was discovered. These have anti-diabetic and anti-inflammatory effects in mice