Kluczowe dokumenty
EMU084311
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cacna1c
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGTTCTCATCCTGCTCAACACCATCTGCCTGGCCATGCAGCACTATGGCCAGAGCTGCCTCTTCAAAATCGCCATGAATATACTCAACATGCTTTTCACCGGCCTCTTCACAGTGGAGATGATCCTGAAGCTCATTGCCTTCAAACCCAAGGGTTACTTTAGTGATCCCTGGAATGTTTTTGACTTCCTCATCGTCATTGGGAGCATAATTGATGTCATTCTCAGTGAGACTAATCCAGCTGAACATACCCAATGCTCTCCCTCTATGAGTGCAGAGGAGAACTCCCGCATCTCCATCACCTTCTTCCGCCTCTTCCGGGTCATGCGCCTGGTGAAGCTGCTGAGCCGCGGGGAAGGCATCCGAACCCTGCTGTGGACCTTCATCAAGTCCTTCCAGGCTCTGCCCTATGTGGCTCTTTTGATTGTGATGCTGTTCTTTATCTATGCAGTGATTGGGATGCAGGTGTTTGGGAAGATTGCCCTGAATGACACC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hoe-Su Jeong et al.
Biochimica et biophysica acta, 1849(6), 709-721 (2015-03-01)
The ubiquitin-proteasome system (UPS) plays an important role in protein quality control, cellular signalings, and cell differentiation through the regulated turnover of key transcription factors in cardiac tissue. However, the molecular mechanism underlying Fbxo25-mediated ubiquitination of cardiac transcription factors remains
Dan Yang et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 76(3), 575-586 (2015-07-26)
5-Fluorouracil (5-FU) is the basic chemotherapeutic agent used to treat colon cancer. However, the sensitivity of colon cancer cells to 5-FU is limited. Gossypol is a polyphenolic extract of cottonseeds. The purpose of this study was to investigate the activities
F Wang et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 214(2), 261-274 (2015-04-08)
The primary aim of this study was to identify the effects of hyperammonaemia on functional expression of Cav1.2 L-type Ca(2+) channels in astroglia. Primary cultures of mouse astrocytes were used to study effects of chronic treatment (1-5 days) with ammonium
P Svenningsen et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 212(2), 166-174 (2014-06-11)
In the renal collecting ducts, ATP stimulates a Ca(2+) -activated chloride current. The identity of the channel responsible for the current under physiological conditions is not known and it was hypothesized that TMEM16a is a relevant candidate in the renal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU084311-20UG4061828527083
EMU084311-50UG4061828863204