Kluczowe dokumenty
EMU078861
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ep300
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGTGTCCTTCACCACGAGATCATCTGGCCATCTGGGTTTGTCTGTGATGGCTGTTTAAAGAAAACTGCACGAACTAGGAAAGAAAATAAGCTTTCTGCTAAAAGATTGCCATCTACCAGACTTGGGACCTTTCTGGAGAATCGAGTGAATGACTTTCTGAGGCGACAAAATCACCCTGAATCAGGAGAGGTCACTGTTCGGGTTGTTCATGCTTCTGACAAAACTGTGGAAGTGAAACCAGGCATGAAAGCAAGGTTTGTAGATAGTGGAGAGATGGCAGAATCTTTTCCATACCGAACAAAGGCCCTGTTTGCCTTTGAAGAAATTGATGGTGTTGACTTGTGTTTCTTCGGCATGCATGTTCAAGAATATGGCTCTGACTGCCCCCCTCCCAACCAGAGGAGGGTATACATATCTTACCTCGATAGTGTTCATTTCTTCCGTCCTAAATGCTTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Guanqiao Wang et al.
Cellular signalling, 27(7), 1369-1379 (2015-04-07)
Carbonic anhydrase IX(CA9)is a member of the carbonic anhydrase family that catalyzes the reversible hydration of carbon dioxide, and plays a key role in the regulation of pH. Although a large number of studies have shown that CA9 is strongly
Erli Zhang et al.
PloS one, 10(12), e0143814-e0143814 (2015-12-03)
Endothelial senescence plays crucial roles in diabetic vascular complication. Recent evidence indicated that transient hyperglycaemia could potentiate persistent diabetic vascular complications, a phenomenon known as "metabolic memory." Although SIRT1 has been demonstrated to mediate high glucose-induced endothelial senescence, whether and
Jihong Chen et al.
Scientific reports, 5, 13727-13727 (2015-09-12)
Skeletal myogenesis is a highly ordered process which specifically depends on the function of transcriptional coactivator p300. Previous studies have established that Akt/protein kinase B (PKB), a positive regulator of p300 in proliferating cells, is also important for proper skeletal
Smita S Ghare et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(1), 412-421 (2014-06-06)
Activation-induced Fas ligand (FasL) mRNA expression in CD4+ T cells is mainly controlled at transcriptional initiation. To elucidate the epigenetic mechanisms regulating physiologic and pathologic FasL transcription, TCR stimulation-responsive promoter histone modifications in normal and alcohol-exposed primary human CD4+ T
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EMU078861-20UG4061828540358
EMU078861-50UG4061828872701