Kluczowe dokumenty
EMU077281
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ash2l
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AATGTGCCTTAGTGCCTTGGCGAATTTGACGTGGCAGTCTCGAACACAGGATGAACATCCAAAAACCATGTTCTCCAAAGATAAGGATATTATACCATTTATTGATAAATACTGGGAATGTATGACAACCAGACAGAGACCTGGAAAAATGACTTGGCCCAATAACATTGTCAAAACAATGAGTAAGGAAAGAGATGTGTTCTTGGTAAAGGAACACCCTGACCCAGGAAGCAAAGACCCAGAAGAAGATTACCCCAAGTTTGGACTTTTGGATCAGGATCTTAGTAATATTGGTCCTGCTTATGACAACCAGAAACAAAGCAGTGCTGTGTCTGCTAGTGGGAACCTAAATGGGGGGATCGCAGCCGGAAGCAGTGGGAAAGGAAGAGGAGCCAAGCGTAAGCAGCAAGATGGAGGGACAACAGGGACCACCAAGAAGGCCAGAAGTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrea Ullius et al.
Nucleic acids research, 42(11), 6901-6920 (2014-05-02)
The appropriate expression of the roughly 30,000 human genes requires multiple layers of control. The oncoprotein MYC, a transcriptional regulator, contributes to many of the identified control mechanisms, including the regulation of chromatin, RNA polymerases, and RNA processing. Moreover, MYC