Kluczowe dokumenty
EMU077261
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mark2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCGGCTCCTTAAGACCATTGGCAAGGGTAACTTTGCCAAGGTGAAGTTGGCCCGGCACATCCTGACGGGGAAAGAGGTAGCTGTGAAGATCATCGACAAGACCCAGCTGAACTCCTCCAGCCTACAGAAACTGTTCCGAGAAGTAAGAATAATGAAGGTTTTGAATCATCCCAACATAGTTAAGTTGTTTGAAGTGATCGAGACTGAGAAGACTCTCTACCTTGTCATGGAGTATGCCAGTGGCGGAGAGGTGTTTGATTACCTAGTGGCCCATGGCAGGATGAAAGAAAAAGAAGCTCGAGCCAAATTTCGCCAGATAGTGTTACATGTGCAGTACTGTCACCAGAAGTTCATTGTTCATAGAGATCTAAAGGCAGAAAACCTGCTCCTGGATGCTGATATGAACATCAAGATTGCAGACTTTGGCTTTAGCAACGAATTCACCTTTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clément d'Audigier et al.
Angiogenesis, 18(3), 347-359 (2015-06-01)
Endothelial colony forming cells (ECFC) represent a subpopulation of endothelial progenitor cells involved in endothelial repair. The activation of procoagulant mechanisms associated with the vascular wall's inflammatory responses to injury plays a crucial role in the induction and progression of