Kluczowe dokumenty
EMU076711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cxcl12
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGAGCCAACGTCAAGCATCTGAAAATCCTCAACACTCCAAACTGTGCCCTTCAGATTGTTGCACGGCTGAAGAACAACAACAGACAAGTGTGCATTGACCCGAAATTAAAGTGGATCCAAGAGTACCTGGAGAAAGCTTTAAACAAGTAAGCACAACAGCCCAAAGGACTTTCCAGTAGACCCCCGAGGAAGGCTGACATCCGTGGGAGATGCAAGGGCAGTGGTGGGGAGGAGGGCCTGAACCCTGGCCAGGATGGCCGGCGGGACAGCACTGACTGGGGTCATGCTAAGGTTTGCCAGCATAAAGACACTCCGCCATAGCATATGGTACGATATTGCAGCTTATATTCATCCCTGCCCTCGCCCGTGCACAATGGAGCTTTTATAACTGGGGTTTTTCTAAGGAATTGTATTACCCTAACCAGTTAGCTTCATCCCCATTCTCCTCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xu Chang Geng et al.
Molecular medicine reports, 11(5), 3860-3865 (2015-01-13)
Erythropoietin (EPO) is a hematopoietic hormone that protects against renal interstitial fibrosis in animal models; however, the mechanism underlying the anti‑fibrotic activity of EPO has remained elusive. The present study aimed to elucidate this mechanism. Twenty‑four male C57BL6 mice were