EMU076311
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rela
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TCCATGTCTCACTCCACAGCTGAGCCCATGCTGATGGAGTACCCTGAAGCTATAACTCGCCTGGTGACAGGGTCCCAGAGGCCCCCTGACCCAGCTCCCACACCCCTGGGGACCTCGGGGCTTCCCAATGGTCTCTCCGGAGATGAAGACTTCTCCTCCATTGCGGACATGGACTTCTCTGCTCTTTTGAGTCAGATCAGCTCCTAAGGTGCTGACAGCGACCCTGCTCAGAGCACCAGGTTTCAGGGCACTGAAGCCTTCCCGAAGTGCGTACACATTCTGGGGAGTGTGCTCCAGCTGCCCCCGACTTGTTTGGGTGATCTCTCTGGGGCGGCACGTTTTACTCTTTATCTCGCTTTCGGAGGTGCTTTCGCAGGAGCATTAACCTCCTGGAGACGGAGCTGGGAGGACTCGGTGCATCCCTGTGTTGATAGCTCCTGCTTCGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... RELA(19697) , Rela(19697)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?